Print…
VWR®, Sistema de água ultrapura, série G
Fornecedor: VWR Collection
171-1094EA 16500 EUR
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, Sistema de água ultrapura, série G
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
Este poderoso e intuitivo sistema de purificação de água de laboratório fornece água ultrapura de qualidade superior Tipo I e Tipo II baseada em EDI a partir da água da torneira. A qualidade da água cumpre ou excede as normas ASTM, CLSI, CAP e ISO Tipo I, respectivamente.
  • Simples e intuitivo para dispensar água através do dispensador ou consola central
  • A consola central é uma tela sensível ao toque de 8 polegadas à prova d'água, proporcionando ao usuário controle total e acesso ao desempenho do sistema
  • Um sistema de água pode acionar várias unidades de distribuição (modo '1 + N')
  • O caudal de distribuição é de até 2 L/min e a distribuição volumétrica está disponível
  • Consumíveis com etiqueta RFID para um rastreamento mais fácil da vida útil e do desempenho
  • Opção de comunicação sem fios para controlar vários dispensadores e a consola central (opcional)
  • TOC em tempo real monitorização da resistividade/condutividade
  • Os usuários podem ver informações essenciais (qualidade da água, status do sistema, avisos) na unidade do dispensador e na consola central a qualquer momento (dados armazenados por até 2 anos; para download)
O visor gráfico orienta os usuários pela operação, desempenho, solução de problemas e manutenção do sistema e pode ser protegido por senha para vários níveis de acesso.
Aplicações (Tipo I - água ultrapura): Preparação de fase móvel por HPLC; preparação de soluções de reagentes em branco; diluente de amostra para GC, HPLC, ICP-MS, AA e outras técnicas analíticas; preparação de tampões e meios de cultura para cultura de células de mamíferos; preparação de reagentes de biologia molecular.
Aplicações (Tipo II - Água EDI): Preparação de reagentes químicos e biorreagentes; preparação de meios de cultura; preparação de soluções para análises químicas (como HPLC e ICP); analisadores clínicos; lavagem de dispositivos e equipamentos médicos; fracionamento de soro e sangue; oftalmologia.
Certificações: O sistema de água VWR® é entregue com um Certificado de Conformidade, garantindo que foi construído e testado totalmente montado de acordo com os Procedimentos Operacionais Padrão, e um Certificado de Calibração para os medidores de temperatura e resistividade integrados ao sistema. Os consumíveis são entregues automaticamente com um Certificado de Qualidade. O local de fabricação é certificado pela ISO 9001 (2015) e ISO 140001.
Informações de encomenda: Para um sistema completo, a unidade de produção e os acessórios obrigatórios devem ser encomendados. Outros acessórios e consumíveis, incluindo suportes de montagem na parede, cartuchos de purificação e kit de atualização sem fio estão disponíveis separadamente.
Observação: Para o sistema G5, você precisa solicitar uma unidade do pacote RO 171-1276 (12 L/h), para o Sistema G10 são necessárias duas unidades do pacote RO 171-1276 (12 L/h). Para o sistema G15, solicite duas unidades do pacote RO 171-1277 (16 L/h).
Fornecimento: Configuração inicial do sistema VWR® G5 (171-1464) inclui 1 × sistema VWR® G5 com TOC, 1 × filtro final PES de 0,2 μm para VWR®, 1 × VWR® AC Pack, 1 × VWR® P Pack, 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® U Pack (Baixo TOC), 1 × VWR® Cleaning pack, 1 × protetor contra vazamentos para VWR®, 1 × kit dispensador, 1 × filtro de ventilação do tanque para VWR®, 1 × UV Módulo de higienização para tanque VWR®, tanque PE 1 × 30L com sensores para VWR®.
Configuração inicial do sistema VWR® G10 (171-1465) inclui 1 × sistema VWR® G10 com TOC, 1 × filtro final PES de 0,2 μm para VWR®, 1 × VWR® AC Pack, 1 × VWR® P Pack, 2 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® U Pack (Baixo TOC), 1 × VWR® Cleaning pack , 1 × protetor contra vazamentos para VWR®, 1 × kit dispensador, 1 × filtro de ventilação do tanque para VWR®, 1 × UV Módulo de higienização para tanque VWR®, tanque PE 1 × 30L com sensores para VWR®.
Configuração inicial do sistema VWR® G15 (171-1466) inclui 1 × sistema VWR® G15 com TOC, 1 × filtro final PES de 0,2 μm para VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack, 2 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® U Pack (Baixo TOC), 1 × VWR® Cleaning pack , 1 × Protetor contra vazamentos para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Ventilação do tanque filtro para VWR®, 1 × módulo de sanitização UV para tanque VWR®, 1 × tanque PE 30L com sensores para VWR®.