Print…
Copper di-ammonium EDTA 0.025 M solução volumétrica, para complexometria, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
46122-250ML-F 46122-1L-F
46122-250ML-FEA 84.5 EUR
46122-250ML-F 46122-1L-F
Copper di-ammonium EDTA 0.025 M solução volumétrica, para complexometria, Supelco®
Copper di-ammonium EDTA
For complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE).
Fórmula: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
Número MDL : MFCD01863036
Número CAS: 67989-88-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd003490abe2a7532518d8b7bd1db16820d1f71&vid=005d0f4a04a969fa124320f025dc2b4f4c8d361e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour) Blue
Appearance (form) Liquid
Titration(KT) (Molarity) 0.024 - 0.026 mol/l
Density D20/4 1.003 - 1.005