Print…
Oxicloreto de fósforo ≥99.0% (por titulação argentométrica), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87036.230EA 59.2 EUR
87036.230 87036.290
Oxicloreto de fósforo ≥99.0% (por titulação argentométrica), GPR RECTAPUR®
Oxicloreto de fósforo
Fórmula: POCl₃
Número MDL : MFCD00011443
Número CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test