Print…
Cloreto de benzóilo 98,0, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Benzoic acid chloride
87035.290EA 67.6 EUR
87035.290 87035.460
Cloreto de benzóilo 98,0, GPR RECTAPUR®
Cloreto de benzóilo
Fórmula: C₇H₅ClO
Peso Molecular: 140.57 g/mol
Ponto de ebulição: 197.2
Ponto de Fusão: -0.6
Ponto de Inflamação: 72
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000653
Número CAS: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Encomendar
Appearance Clear liquid
Assay ≥98,0%
Colour (APHA) ≤50
Identity Passes test