Print…
VWR®, Termómetro de visor triplo com alarme
Fornecedor: VWR Collection
620-2716EA 77 EUR
620-2716 620-2717 620-2715 620-2711
VWR®, Termómetro de visor triplo com alarme
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro digital deve ser utilizado em condições ambientais. Ideal para controlar a temperatura em áreas de refrigeração e congelação em laboratórios e farmácias.
  • Alarme ótico e acústico
  • Mostra o valor atual e máx./min. ao mesmo tempo
  • Comuta entre °C e °F
  • Certificado de calibração em 3 pontos
Para além da função de alarme padrão, o alarme acústico pode ser confirmado pressionando o botão de Confirmação de alarme enquanto um alarme acústico está ativo. O alarme ótico permanece até que o valor medido volte aos limites.
* external sensor
** internal sensor
Fornecimento: Os modelos BCT 210 e BCT 220 são fornecidos com frascos de vidro com solução de glicol.
Atenção: Atenção, segurança das mãos, risco de corte! Verificar as garrafas possíveis rachadelas existentes. Deverá ter cuidado com eventuais fugas da solução de glicol. Utilizar luvas de borracha nitrílica no caso de uma garrafa com fugas.