Print…
Trimethylphenylammonium hydroxide solução ∼0,5 M em metanol, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phenyltrimethylammonium Hydroxide, PTAH, TMAH, Trimethylanilinium Hydroxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
79266-50ML 79266-10X1ML
79266-50MLEA 182 EUR
79266-50ML 79266-10X1ML
Trimethylphenylammonium hydroxide solução ∼0,5 M em metanol, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Trimethylphenylammonium hydroxide
Fórmula: C₉H₁₅NO
Peso Molecular: 153.23 g/mol
Número MDL : MFCD00041899
Número CAS: 1899-02-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598ae90282a178a9efe99b4ce265dfec0be4c884&vid=218d2ce994726ce171ffad2098f56b91f164bf68&prid=web&clid=SAPDAM