Print…
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio ≥99.0% para cromatografia de par iônico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 326 EUR
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio ≥99.0% para cromatografia de par iônico, Supelco®
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Peso Molecular: 339.54 g/mol
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM