Print…
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% (por análise titulométrica), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
74884-10G 74884-5G 74884-25G
74884-10GEA 171 EUR
74884-10G 74884-5G 74884-25G
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% (por análise titulométrica), Supelco®
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Número MDL : MFCD00007544
Número CAS: 207596-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0abfa1f0d4fa34e4489a2657d5fdd3885baa0c0f&vid=9ad64e5ebd6e79138f6ba43cdcfd5939c64344b8&prid=web&clid=SAPDAM