Print…
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99.0% (por titulação argentométrica), LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PFBHA.HCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
76735-1G 76735-10X1G
76735-1GEA 278 EUR
76735-1G 76735-10X1G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99.0% (por titulação argentométrica), LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Fórmula: C₇H₄F₅NO
Peso Molecular: 249.57 g/mol
Número MDL : MFCD00012953
Número CAS: 57981-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d3eee691c7ed4cc36df15b7381ed48f8077e62f&vid=1b6ed4c057f2f4a122cba4b749190a84c4a77b82&prid=web&clid=SAPDAM