Print…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida ≥98.5% (por GC), LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
15269-25ML 15269-5ML 15269-10X1ML
15269-25MLEA 214 EUR
15269-25ML 15269-5ML 15269-10X1ML
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida ≥98.5% (por GC), LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida
Fórmula: C₈H₂₁NOSi₂
Peso Molecular: 203.43 g/mol
Ponto de ebulição: 162
Ponto de Fusão: 24
Ponto de Inflamação: 40
Número MDL : MFCD00008270
Número CAS: 10416-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0a40f8f42759b8bc90a1c4436b6b05137a0607e&vid=b0a40f8f42759b8bc90a1c4436b6b05137a0607e&prid=web&clid=SAPDAM