Print…
Ácido Heptafluorobutírico 0.5 M para cromatografia de par iônico, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
49540-100ML-FEA 318 EUR
49540-100ML-F
Ácido Heptafluorobutírico 0.5 M para cromatografia de par iônico, Supelco®
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Peso Molecular: 214,04 g/mol
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4