Print…
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ100
92718-10ML 92718-10X1ML
92718-10MLEA 161 EUR
92718-10ML 92718-10X1ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine
Densidade: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 8077-35-8
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe3b41624d2bf3efae4c7c335584e054867f557&vid=3b5045d4e2b6e10f5ed5480ed28345146c678bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (color) Colorless to Very Faint Yellow
Density D20/4 0.976 - 0.980
Refractive Index N20/d 1.502 - 1.504
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure