Print…
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane : Chlorotrimethylsilane (HMDS + TMCS) solução (10 vol parts) em piridina , Silylating mixture I according to Sweeley, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
85431-10ML 85431-10X1ML 85431-25ML
85431-10MLEA 115 EUR
85431-10ML 85431-10X1ML 85431-25ML
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane : Chlorotrimethylsilane (HMDS + TMCS) solução (10 vol parts) em piridina , Silylating mixture I according to Sweeley, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane : Chlorotrimethylsilane (HMDS + TMCS)
Hexamethyldisilazane/chlorotrimethylsilane/pyridine = 2:1:10 (v/v/v), useful silylating mixture for the silylation of hydroxy-compounds.
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c117c4c718a82b4eb094c5f596928e87f81dad23&vid=39e1e23aea7a5135b0b151e3f35817b4821f6ecc&prid=web&clid=SAPDAM