Print…
tetra-Chloroauric(III) acid solução 30% (w/v) em ácido clorídrico diluído ≥99.99% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Auric chloride, tetra-Chloroauric acid, Gold chloride, Gold trichloride, Hydrogen tetrachloroaurate (III)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
484385-10G 484385-50G
SIAL484385-10GEA 756 EUR
SIAL484385-10G SIAL484385-50G
tetra-Chloroauric(III) acid solução 30% (w/v) em ácido clorídrico diluído ≥99.99% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
tetra-Chloroauric(III) acid
Used in the preparation of stable nanosized and underivatised colloidal gold particles in solution.
Fórmula: HAuCl₄
Densidade: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011322
Número CAS: 16903-35-8
UN: 3264
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance (Colour) Yellow to Orange
Appearance (Form) Liquid
ICP Major Analysis Confirmed
Trace Metal Analysis ≤150.0 ppm
Purity (Based On Trace Metals Analysis) ≤99.99%