Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido ≥99.0%, Grau ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
0487-1GEA 70.6 EUR
0487-1G 0487-10G 0487-500 0487-100G
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido ≥99.0%, Grau ultra puro
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109,5…110,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Encomendar
Abs.@300nm (5%, Water) ≤ 0.13
Abs.@400nm (5%, Water) ≤ 0.06
Dioxane Test PASS / FAIL
Identification (IR) PASS / Fail
Melting Point 110 - 114 Degrees C
Moisture (KF) ≤ 1.0 %
pH (5%, Water) @25C 5 - 7
Purity ≥ 99.0 %
Solubility (5%, Water) PASS / Fail
Specific Rotation (1%, Water) -34.0 - -29.0 degrees