Print…
Autoclaves, carregamento superior
Fornecedor: TUTTNAUER
2840ELV-D 3850ELV-D 3870ELV-D 5075ELV-D 3870ELVC-G-D 2840ELV-WR-D 3850ELV-WR-D 3870ELV-WR-D 5075ELV-WR-D 5075ELV-CG-D
481-0558EA 12310 EUR
481-0558 481-0570 481-0576 481-0588 481-0909 481-0906 481-0904 481-0905 481-0907 TUTT5075ELV-CG-D
Autoclaves, carregamento superior
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
Os autoclaves de laboratório da Tuttnauer são ideais para uma ampla gama de aplicações em vários campos, como institutos de pesquisa, universidades, indústrias farmacêuticas, alimentares, médicas e biotecnológicas. A linha de laboratório avançada é uma linha de qualidade de modelos fiáveis de bancada (carregamento frontal) e vertical (carregamento superior) com volumes de câmara de 28 a 160 litros e proporciona uma solução única para todo o espectro de necessidades de esterilização. Os autoclaves podem ser totalmente configurados, desde a utilização geral até aplicações específicas do cliente. As unidades das linhas Essential ou Hi End podem ser personalizadas com vários recursos opcionais diferentes para se adaptar a aplicações mais específicas ou exigentes. A gama de temperatura de esterilização é de 105 a 138 °C.
  • Câmara AISI de 316L de elevada qualidade com porta com espelho
  • Sistema de controlo avançado com utilização do teclado de 3 botões
  • Até 20 programas de ciclo personalizados
  • A ligação padrão por USB e Ethernet permite a transferência simples dos dados do ciclo para o PC
  • Dois sensores de temperatura flexíveis PT100
  • Caixa em aço inoxidável AISI 304
Os autoclaves de laboratório verticais essenciais (carregamento superior) são modelos de chão. Os modelos ELV-D são desenvolvidos para serem ligados a utilitários, e são bem conhecidos pela sua produção de vapor dentro da câmara utilizando o elemento de aquecimento no fundo da câmara. Permitir que o utilizador execute ciclos básicos de esterilização para cargas sólidas, líquidos e resíduos (sólidos ou líquidos) Ao adicionar diferentes opções e acessórios irá permitir ao utilizador esperar ainda mais da autoclave, como tempos de refrigeração mais rápidos e manuseamento seguro de cargas perigosas.
* Enchimento e drenagem automática da câmara
* Refrigeração automática da exaustão para o dreno 60 °C (por parâmetro)
Os modelos ELV-WR-D 'autónomos' possuem reservatório de água e só precisam de ligação elétrica.
As autoclaves de laboratório Hi End verticais (carregamento superior) são modelos de chão. Os modelos ELVC-GD são desenvolvidos para serem ligados a utilitários e são bem conhecidos pela sua produção de vapor no gerador de vapor embutido, bem como pela opção padrão de refrigeração rápida disponível. Permitindo ao utilizador executar para além dos ciclos básicos de esterilização para cargas sólidas, líquidos e resíduos (sólidos ou líquidos) também ciclos líquidos com refrigeração rápida. Adicionar diferentes opções e acessórios permitirá ao utilizador esperar ainda mais da autoclave, como tempos de refrigeração ainda mais rápidos, produtos secos no final e; manuseamento seguro de cargas perigosas.
* Utilitários completos necessários (água da torneira e DEMI, ligação de drenagem, ar comprimido e eletricidade)
* Funcionalidade de enchimento e drenagem automática
* Refrigeração automática da exaustão para o dreno 60 °C (por parâmetro)
Informações de encomenda: Os acessórios, bem como uma gama de opções montadas na fábrica, como unidades com refrigeração rápida/ar, refrigeração super-rápida, pré/pós-vácuo e modelos adequados para esterilização de resíduos biológicos estão disponíveis mediante encomenda. Entrar em contacto com o escritório de vendas VWR local para obter mais pormenores antes de fazer o pedido, já que não podem ser reconvertidos.
Fornecimento: Nota: Todos os modelos 3850 2840 e Essential 'autónomo' requerem 230 V fase monofásica e o Essential e Hi End 3850 mais os modelos 3870, 5050 e 5075 plus Essential 'autónomo' 3870 e 5075 requerem uma fase trifásica de 400 V.