Print…
Hipoclorito de sódio solução 13% (w/v), Grau técnico
Fornecedor: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 68.3 EUR
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Hipoclorito de sódio solução 13% (w/v), Grau técnico
Hipoclorito de sódio
Fórmula: ClNaO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011120
Número CAS: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,III
Encomendar
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%