Print…
Biological indicators, strips
Fornecedor: LIOFILCHEM
91055 91067 91155 91072 91071 91064
LIOF91055EA 221 EUR
LIOF91055 91067. 91155. 91072. 91071. 91064.
Biological indicators, strips
Indicadores de esterilização
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).