Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43837.0100 5.43837.0250
5.43837.0100EA 129 EUR
5.43837.0100 5.43837.0250
Dihidrogenoortofosfato de amônia, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Peso Molecular: 115.03 g/mol
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1.80 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥99,0%
Identity Passes test
Ca (Calcium) ≤0,10 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤10 ppm
Na (Sodium) ≤10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%