Print…
Metanol, anidro ≥99.8% (por GC), Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
3004-45EA 179.87 EUR
3004-45 3004-25
Metanol, anidro ≥99.8% (por GC), Macron Fine Chemicals™
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃OH) (by GC) ≥99.8 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Substances Reducing KMnO₄ Passes Test
Acidity Passes Test
Acetone Passes Test
Solubility in H₂O Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)