Print…
Areia do mar, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico, purificado por ácido, calcinado
Fornecedor: VWR Chemicals
86152.290EA 51.6 EUR
86152.290 86152.360 86152.460
Areia do mar, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico, purificado por ácido, calcinado
Areia do mar
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Número CAS: 14808-60-7
Encomendar
Particle size (0.1-0.3 mm) Min. 80 %
Iron soluble in acid Max. 100 ppm
Loss on ignition (900°C) Max. 0.1 %
Substances soluble in HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm