Meios de permuta iónica carboxisulfona de poros largos, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fornecedor: Avantor
7252-00EA
0
EUR
7252-00
7184-02
Meios de permuta iónica carboxisulfona de poros largos, J.T. Baker® BAKERBOND®
Cromatografia, Fase estacionária
HPLC, Fase Estacionária
A embalagem em escala preparativa destina-se a ser utilizada a baixa pressão com uma bomba peristáltica.
- Permutador de catiões fraco-forte