Print…
Hidrogenofosfato de cálcio, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
0219380480 0219380490 0219380491
ICNA0219380480EA 28.2 EUR
ICNA0219380480 ICNA0219380490 ICNA0219380491
Hidrogenofosfato de cálcio, pó branco
Hidrogenofosfato de cálcio
Calcium phosphate is used in animal feeds, as a mineral supplement, as an antacid, in the manufacturing of glass, in dental products and in fertilizers. It can be used as a dietary supplement, and as an antacid.
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: CaHPO₄
Ponto de Fusão: ∼370 °C (decomposição, lit.)
Densidade: ∼2,3 g/cm³ (20 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010909
Número CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Encomendar
Identity Test Passes