Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio concentrado para diluição em pH 7,4, DILUT-IT® concentrado de meio de dissolução, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
D019-00EA 0 EUR
D019-00 D019-04
Dihidrogenoortofosfato de potássio concentrado para diluição em pH 7,4, DILUT-IT® concentrado de meio de dissolução, J.T.Baker®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/Ph. Eur./BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities.
Fórmula: KH₂PO₄
Densidade: 1,0000...2.0000 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
Encomendar
Assay (M) at 26X Dilution (as Potassium Phosphate Monobasic) 0.045 - 0.054
Appearance Passes Test
pH at 25 °C at 26X Dilution 7.35 - 7.45
For Laboratory, Research or Manufacturing Use