Print…
Violeta de cristal solução
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
911517ZAEA 62.7 EUR
911517ZA 911517ZAMP
Violeta de cristal solução
Violeta básico nº 3
Primary stain for Gram staining
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9