Print…
Azul de metileno solução
Fornecedor: VWR Chemicals
911490ZAEA 51.9 EUR
911490ZA 911490ZAMP
Azul de metileno solução
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4