Print…
Azul de metileno para microscopia (C.I. 52015)
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
3470.0025EA 33.7 EUR
3470.0025 3470.0100
Azul de metileno para microscopia (C.I. 52015)
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319.86 g/mol
Ponto de Fusão: 180
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
Merck Index: 12,06137
Encomendar
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62