Print…
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 35.2 EUR
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460779
Número CAS: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7
Encomendar
Purity Min. 96%