Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 1025.1 EUR
243523-2.5KG 243523-12KG
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98% ACS, Fluka™
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: Decomposes on heating
Ponto de Fusão: 37-38 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %