Print…
Hidróxido de sódio 5.0 M NaOH (5.0N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
656046-6X1L 656046-1L
656046-6X1LEA 227.73 EUR
656046-6X1L HONC656046-1L
Hidróxido de sódio 5.0 M NaOH (5.0N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 105…140 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –12…–10 °C
Densidade: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay 4.900 - 5.100 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)