Print…
Hidróxido de sódio 1.0 M NaOH (1.0N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 95.53 EUR
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Hidróxido de sódio 1.0 M NaOH (1.0N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)