Print…
Ácido perclórico ~60% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
311413-500ML 311413-1L
311413-500MLEA 177.84 EUR
311413-500ML 311413-1L
Ácido perclórico ~60% ACS, Fluka™
Ácido perclórico
Fórmula: HClO₄
Peso Molecular: 100.46 g/mol
Ponto de ebulição: 203 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1.67 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 60.0 - 62.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤0.003%