Print…
Ácido nitrilotriacético 99 Complexometry, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
34539-25KG 34539-50G
34539-25KGEA 3738.79 EUR
34539-25KG 34539-50G
Ácido nitrilotriacético 99 Complexometry, Fluka™
Ácido nitrilotriacético
Fórmula: C₆H₉NO₆
Peso Molecular: 191.14 g/mol
Ponto de ebulição: 498
Ponto de Fusão: 245 °C.242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004287
Número CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Merck Index: 12,06675
Encomendar
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %