Print…
Sulfato de mercúrio (II) ≥99.0% (por titulação de precipitação), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
83384-250GEA 372.91 EUR
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
Sulfato de mercúrio (II) ≥99.0% (por titulação de precipitação), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Sulfato de Mercúrio (II)
Fórmula: HgSO₄
Ponto de Fusão: Dec.
Densidade: 7,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 50 ppm
Mercury (Hg⁺) Max. 0.15 %