Print…
Ácido clorídrico 0.01 M HCl (0.01N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 109.8 EUR
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Ácido clorídrico 0.01 M HCl (0.01N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 100 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Encomendar
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm