Print…
Cloreto de cálcio dihidratado ≥99.0%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
C3881-500GEA 0 EUR
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
Cloreto de cálcio dihidratado ≥99.0%, grade reagente
Cloreto de cálcio dihidratado
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 147.01 g/mol
Ponto de ebulição: 1.900 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 765 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8 
Merck Index: 13,01660
Encomendar
Assay 99.0 - 105.0 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying