Print…
Carbonato de amônia ≥30,0% (baseado em NH₃) ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
207861-500G 207861-100G
207861-500GEA 91.2 EUR
207861-500G 207861-100G
Carbonato de amônia ≥30,0% (baseado em NH₃) ACS, Fluka™
Carbonato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Ponto de Fusão: >59 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Encomendar
Assay of NH₃ Min. 30.0 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 0.002 %