Print…
Toalhetes para salas brancas, estéreis, Quiltec® I
Fornecedor: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 1360 EUR
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Toalhetes para salas brancas, estéreis, Quiltec® I
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Estéreis
Duas camadas laminadas de poliéster tricotado. Toalhete durável com o dobro da capacidade de absorção das camadas individuais.
  • Sealed-edge wipes offer an extremely high sorptive capacity
  • Extremely low in both particles and fibres
  • Excellent sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
Recommended for Grade A/B or ISO Class 5 cleanroom environments.
Cor: branco