Print…
Glutaraldeído 25% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20873.320EA 96 EUR
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldeído 25% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Glutaraldeído
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de Fusão: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Encomendar
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%