Print…
Óxido de alumínio Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
199443-1KG 199443-5KG 199443-20KG
199443-1KGEA 134.32 EUR
199443-1KG 199443-5KG 199443-20KG
Óxido de alumínio Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminium oxide activated basic
Fórmula: Al₂O₃
Ponto de ebulição: 2,980 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 2,072 °C
Densidade: 3,960 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Encomendar
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) complying
pH (10 % susp., 20°C) 8.5 - 10.5
Spez. surface (BET) 184.5 - 225.5 m²/g
Fe (as Fe₂O₃) Max. 0.03 %
Na (as Na₂O) Max. 0.4 %
Silicon (as SiO₂) Max. 0.03 %
Chloride (Cl) complying
Grain size 0.04-0.30 mm Min. 95 %
Form powder