Print…
BOD and respirometric measurements, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Fornecedor: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 585 EUR
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
BOD and respirometric measurements, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Sistemas de medição da BOD
OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors - Sensores digitais inteligentes) é um instrumento de medição moderno para utilização em todos os tipos de estudos respirométricos. O versátil OxiTop®-IDS é adequado a análises aeróbicas ou anaeróbicas. Todas as cabeças podem ser usadas independentemente de qualquer medidor para medições BOD normais entre 1 e 7 dias.
  • Representação de curvas para monitorização
  • Medição paralela de diferentes análises e métodos
  • O LCD gráfico retroiluminado suporta a entrada de parâmetros e de informação do utilizador e também a sondagem de resultados provisórios
  • Cálculo direto sem necessidade de converter dados - entrada direta do volume de amostra (seleciona desde 22,7/43,5/97,0/164/250/365/432 ml)
  • Exportação para programas de aquisição de dados
  • Gama de pressão: 500 a 1250 hPa e OxiTop®-IDS/B: 500 to 1500 hPa
  • O LED intermitente mostra o estado: Azul: Medição em progresso. Verde: Medição terminada. Vermelho: Precisa de uma bateria nova ou a pressão no recipiente excede um certo limite
  • Períodos de medição ajustáveis entre 0,5 horas e 180 dias (apenas com Multi 3620/3630 IDS)
O OxiTop® -IDS tem uma medição BOD aumentada até 400000 mg/L para instalações de
águas residuais industriais, unidades são ideais para a medição da respiração da solo, atividade
microbiológica, determinação de biogás e vários testes de degradação, p. ex. plástico na água
do mar.
OxiTop®-IDS uses Bluetooth® connectivity for convenient operation via one of the multi-parameter instruments Multi 3630 IDS or Multi 3620 IDS. A firmware update from the web for existing Multis is available. This allows the measurement of pH/mV, conductivity, dissolved oxygen and turbidity, in addition to all OxiTop® applications.
Informações de encomenda: Sets are available for the most common applications, including measuring heads, suitable vessels and additional accessories. The appropriate Multi 3620 IDS or 3630 IDS must be ordered separately, additionally a wireless module IDS WLM M (665-0423) is required.
Fornecimento: CO₂ absorber NHP 600 is no longer included in the sets, and sodium hydroxide pellets NHP 600 (209140) have to be ordered separately. Please contact your local Avantor representative for more information.