Print…
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solução volumétrica, para determinação de iodo, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 223.98 EUR
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solução volumétrica, para determinação de iodo, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Fórmula: IBr
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l