Print…
Amoníaco solução 25%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 45.4 EUR
5.43830.0100 5.43830.0250
Amoníaco solução 25%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Amoníaco
  • for HPLC LiChropur®
Fórmula: NH₃
Ponto de ebulição: 37,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57,5 °C
Densidade: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
UN: 2672
ADR: 8,III