Print…
EDTA sal dissódico solução 0.1 mol/l (0.1M) solução volumétrica
Fornecedor: PanReac AppliChem
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 54.2 EUR
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA sal dissódico solução 0.1 mol/l (0.1M) solução volumétrica
EDTA sal dissódico
Certificações: Traceable to NIST.
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
Encomendar
Titer at 20°C 0.999 - 1.001