Print…
Bombas para produtos químicas, VARIO® select
Fornecedor: VACUUBRAND
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 4464 EUR
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Bombas para produtos químicas, VARIO® select
Bombas Bombas de Diafragma
O controlador VACUU·SELECT simplifica o seu trabalho e permite que os sistemas de bombagem para químicos VARIO select proporcionem uma precisão sem paralelo. As bombas funcionam silenciosas e respondem aos requisitos em tempo real, adaptando a velocidade de bombagem às condições do processo. O controlador intuitivo VACUU·SELECT inclui aplicações pré-definidas para todos os processos de vácuo comuns.
  • A mais recente combinação de bombagem controlada por velocidade e controlo intuitivo baseado na aplicação
  • Simplifique o trabalho laboratorial com o controlador de vácuo VACUU·SELECT com interface gráfica de utilizador e aplicações pré-definidas
  • Deteção automática do ponto de ebulição e otimização continua dos níveis de vácuo para tempos de processamento rápidos
  • Operação silenciosa, com pouca vibração e intervalos de manutenção extralongos
  • Ecológica: Consumo de energia extremamente baixo e recuperação eficiente de solventes
O separador de entrada, em vidro com um revestimento protetor robusto, evita que partículas e gotículas de líquido entrem na bomba, evitando danos e prolongando a vida útil da bomba. E o condensador de vapor de exaustão permite a recuperação quase completa de solventes quando utilizado com uma linha de água gelada ou refrigerador de recirculação para uma reciclagem económica e proteção ambiental.
PC 3001 VARIO select
Unidade de bombagem química de três fases com excelente desempenho de vácuo e elevada capacidade de sucção efetiva. Isenta de óleo e adequada até mesmo para solventes com elevado ponto de ebulição.
PC 3002 VARIO select
Esta bomba MZ 2C VARIO de duas fases no núcleo do PC 3002 VARIO é adequada para trabalhar com a maioria dos solventes comuns.
PC 3003 VARIO select
Com a sua elevada velocidade de bombagem e vácuo final profundo, esta bomba é adequada para aplicações exigentes com solventes de elevado ponto de ebulição em condições de baixa temperatura.
PC 3004 VARIO select
Com a sua elevada velocidade de bombagem e vácuo final profundo, esta bomba é adequada para aplicações exigentes, mesmo com solventes de elevado ponto de ebulição.
Acessórios: O kit de atualização permite o funcionamento remoto da unidade de bombagem a vácuo PC 3001 VARIO select. O kit consiste num adaptador Y VACUU•BUS, um cabo de 2 m e peças para montagem (incluindo uma placa de cobertura para o espaço de montagem do controlador do PC 3001 VARIO select). O controlador VACUU•SELECT já está equipado com um suporte.
Fornecimento: A unidade de bombagem está montada, pronta a utilizar, com manual operativo.