Print…
Balanças Analíticas, Cubis® II
Fornecedor: Sartorius Balances
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 15605 EUR
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Balanças Analíticas, Cubis® II
Balanças
A gama Cubis® II tem um design modular que permite ao utilizador escolher os componentes que se adaptam à área de aplicação do seu interesse. Para o cliente, este conceito configurável proporciona qualidade na pesagem e um elevado grau de flexibilidade, sem que tenham de investir em equipamentos mais caros com funções que poderão nunca vir a ser necessárias.
  • Seleção de proteção contra correntes de ar: vidro manual (U); motorizado (A) ou com desionizador incorporado para uma eliminação eficaz de cargas estáticas (I)
  • Nivelamento automático motorizado rápido e fácil
  • O sensor de gestos reconhece quatro gestos, permitindo ao utilizador abrir ou fechar a proteção automática contra correntes de ar, iniciar o desionizador ou enviar um documento para um dispositivo
  • O pack de conetividade associa-se a diversos sistemas de informação de laboratório (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS e STARLIMS) sem necessidade de um software extra
  • O desionizador incorporado remove cargas eletroestáticas se premir um botão ou automaticamente quando a proteção contra correntes de ar fecha
  • Integridade total de dados segundo os princípios de ALCOA+, o registo de auditoria das balanças é um ficheiro log eletrónico com registo da hora e protegido contra acesso rastreável até UTC, e a balança inclui uma memória Alibi
Two different user interfaces are available to cover all facets of laboratory applications and enable a range of options for balance operation. The customer can then add the appropriate weighing platform to the choice of control unit. For these analytical balances the choices are, not only the control unit and balance capability, but the type of draft shielding that will benefit the application. Choice of automatic glass draft shield with or without integrated ionizer.
Interface de utilizador MCE Essential: É um grande display tátil de alto contraste com aplicações de pesagem essenciais instaladas de fábrica para uma operação fácil.
Interface de utilizador MCA Advanced: É um grande display tátil 7" a cores, com função de scroll e swipe e aplicações de pesagem essenciais instaladas de fábrica e diversos packs Qapp para ampliar o software opcional. Está também disponível um sensor climático opcional que monitoriza as variáveis ambientais, garantindo que a temperatura, a pressão e a humidade não afetam os resultados negativamente. O Centro de Estado mostra toda a informação sobre a balança e as condições ambientais (calibração, nivelamento, temperatura, humidade, pressão do ar e serviço) num painel, fornecendo ajuda detalhada e assistência no caso de avisos ou erros.
Various Q-Apps, customer-specific applications, can be integrated into the balance. The applications are used to create customer-specific weighing tasks. These are reloadable application programs that guide the user step-by-step through the specific workflow, guaranteeing that the procedures described in the corresponding SOPs are observed at all times. As individual Q-Apps are performed according to their specific application, a variety of solutions for differential weighing, formula and filling quantity control applications are available as Q-App packages. Workflows can be performed independently and do not necessarily require a PC connection.
Certificações: Suporta todos os requisitos para cumprir com a diretiva FDA 21 CFR parte II e EU Anexo II.
Informações de encomenda: There are different optional software packages, each contains applications or functions to enhance and customise the balance for the users’ workflows. Choice of QApp package: Pharma; Advanced applications: Utilities; Connectivity or the all inclusive QApps package includes all of these 4 packages.
Atenção: Note: Models with suffix -CEU are verified version Europe (except FR) and -S00 suffix denotes standard version worldwide.