Print…
VWR®, Cabeças coletoras, Stutzer, direitas
Fornecedor: VWR Collection
201-1398EA 49.2 EUR
201-1398 201-1399 201-1400 201-1403
VWR®, Cabeças coletoras, Stutzer, direitas
Componentes para destilação Cabeças de Destilação
Vidro borossilicato 3.3.
  • Resistência química muito boa
  • Resistência temperatura altas temperaturas e alta resistência ao choque térmico
  • Direitas, com juntas esmeriladas
Estas cabeças coletoras, podem ser colocadas diretamente no balão de destilação para interceptar gotículas