Print…
VWR®, Extratores Soxhlet
Fornecedor: VWR Collection
537-0047EA 61.5 EUR
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR®, Extratores Soxhlet
Extractores Extractores Soxhlet e do tipo Soxhlet
Vidro borossilicato 3.3.
  • Excelente resistência a produtos químicos.
  • Resistência a altas temperaturas e alta resistência ao choque térmico
  • Tomada standard de ligação a terra
Para extração de sólidos com solventes. O solvente é recirculado continuamente e destilado da amostra extraída antes de contatar o sólido novamente. O extrato é concentrado num balão de destilação.
Informações de encomenda: O balão de destilação e o condensador devem ser pedidos separadamente.