Print…
Dimetilsulfóxido ≥99.7% (por GC), LiChrosolv® para cromatografia líquida, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43900.1000 5.43900.2500
5.43900.1000EA 140 EUR
5.43900.1000 5.43900.2500
Dimetilsulfóxido ≥99.7% (por GC), LiChrosolv® para cromatografia líquida, Supelco®
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,5 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) ≥ 99.7 %
Water ≤ 0.2 %
Evaporation residue ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm) ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm) ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm) ≥ 99 %