Print…
N,N-Dimetilformamida ≥99.9%, LiChrosolv® para cromatografia líquida, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43897.1000 5.43897.2500
5.43897.1000EA 160 EUR
5.43897.1000 5.43897.2500
N,N-Dimetilformamida ≥99.9%, LiChrosolv® para cromatografia líquida, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Ponto de Inflamação: 57,5 °C
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Water ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm) ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99.5 %